Learn More
μ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I)
Codice prodotto. 10026093 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10026093 1 g Bottiglia in vetro 1g
10144120 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10026093 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 197590010
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12081-16-2 | C8H16Cl2Rh2 | 388.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12081-16-2
Formula molecolare C8H16Cl2Rh2
Molecular Weight (g/mol) 388.93
Numero MDL MFCD00013206
InChI Key OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i
PubChem CID 45357812
IUPAC Name ethene;rhodium;dichloride
SMILES Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
Specifica
Materiale o nome chimico µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I)
Colore Rust
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 388.92
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks