Learn More
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Codice prodotto. 11352909
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11352909 100 mg 100mg
11362909 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11352909 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27752.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 92220-65-0 | C22H16ClIrN2 | 536.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92220-65-0
Formula molecolare C22H16ClIrN2
Molecular Weight (g/mol) 536.05
Numero MDL MFCD07784515,MFCD28144567
InChI Key ORDROLZETYMBQO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo bis 2-pyridin-2-yl phenyl iridium iii chloride
PubChem CID 132274317
IUPAC Name iridium(3+);2-phenylpyridine;chloride
SMILES [Cl-].[Ir+3].C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1.C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Quantità 100 mg
Peso formulazione 1072.09