Learn More
Diclazuril, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458256
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458256 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16458256 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0357
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress Diclazuril (R-64433), a benzeneacetonitrile derivative, is a potent and orally active anticoccidial agent. Diclazuril can be used for the research of certain infectious and parasitic diseases, including coccidiosis, acute toxoplasmosis, equine protozoal pyoencephalitis (EPM) et.al.
Diclazuril (R-64433), a benzeneacetonitrile derivative, is a potent and orally active anticoccidial agent. Diclazuril can be used for the research of certain infectious and parasitic diseases, including coccidiosis, acute toxoplasmosis, equine protozoal pyoencephalitis (EPM) et.al.
Specifica
Materiale o nome chimico Diclazuril
Forma fisica Solid
CAS 101831-37-2
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H9Cl3N4O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo R-64433
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (61.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=O)N(N=C1)C2=CC(Cl)=C(C(C#N)C3=CC=C(Cl)C=C3)C(Cl)=C2
Molecular Weight (g/mol) 407.64
Peso formulazione 407.64
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only