Learn More
Diclofenac, MedChemExpress
Codice prodotto. 16446298
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16446298 10 g -
16438887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16446298 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15036
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
MedChemExpress Diclofenac is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
Diclofenac is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
Specifica
Materiale o nome chimico Diclofenac
CAS 15307-86-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H11Cl2NO2
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 3.5 mg/mL (11.82 mM)
SMILES O=C(O)CC1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=CC=C2Cl
Molecular Weight (g/mol) 296.15
Peso formulazione 296.15
Percent Purity 99.91%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only