Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diclofenac sodium, 98%
Codice prodotto. 12317163 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12317163 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12317163 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 445250100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Diclofenac sodium, CAS # 15307-79-6, is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits prostaglandin synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Diclofenac is a is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) with anti-inflammatory and analgesic properties
  • Diclofenac has been shown to have anti-tumor capabilities through inhibition of MYC expression and glucose metabolism in models of melanoma and leukemia
Applications
  • Diclofenac sodium can be used as an antioxidant and free radical scavenger
  • It has been shown to have anti-bacterial activity against Listeria, E. coli, and M. tuberculosis partially through inhibition of bacterial DNA synthesis
  • It can be used for the study of metabolic activity as a CYP2C9 substrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diclofenac sodium
CAS 15307-79-6
Punto di fusione 283.0°C to 285.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C14H10Cl2NNaO2
Quantità 10 g
Indice di Merck 15,3091
Sinonimo diclofenac sodium, sodium diclofenac, diclofenac sodium salt, voltaren, solaraze, anthraxiton, prophenatin, allvoran, batafil, delimon
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50mg/mL
InChI Key KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)[O-])NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.[Na+]
IUPAC Name sodium;2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 318.13
PubChem CID 5018304
ChEBI CHEBI:4509
Peso formulazione 318.13
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diclofenac sodium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico