Learn More
Diclofenac Sodium, MedChemExpress
Descrizione
Diclofenac Sodium (GP 45840) is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac Sodium induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diclofenac Sodium |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 15307-79-6 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H10Cl2NNaO2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | GP 45840 |
| Informazioni di solubilità | H2O : 10 mg/mL (31.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only