Learn More
R&D Systems™ Diclofenac sodium salt
Codice prodotto. 18722684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18722684 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18722684 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4454/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cyclooxygenase inhibitor; NSAID
Nonsteroidal, anti-inflammatory drug (NSAID); inhibits COX-1 and COX-2 (IC50 values are 0.075 μM for COX-1 and 0.038 μM for COX-2 in human whole blood assay).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diclofenac sodium salt
CAS 15307-79-6
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C14H10Cl2NNaO2
Peso formulazione 318.13
Purezza >99%
Peso molecolare 318.129