Learn More
Diclofenac Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 18041640
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18041640 1 g 1g
18023530 50 mg 50mg
18002930 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18041640 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4364501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15307-79-6
Formula molecolare C14 H10 Cl2 N O2 . Na
Molecular Weight (g/mol) 318.13
Sinonimo Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-, monosodium salt (8CI), Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, monosodium salt (9CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid sodium salt, 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic acid sodium salt, Abitren, Allvoran, Assaren, Benfofen, Bolabomin, Daispas, Declophen, Dedolor, Deflamat, Delphimix, Diacron, Dichronic, Diclo-Phlogont, Diclo-Puren, Diclobene, Diclobenin, Dicloberl, Dicloberl Retard, Diclodyn, Diclofen SR 100, Diclofenac retard, Diclofenac sodium, Diclofenac sodium salt, Diclofenac-Na Emulgel, Diclofenacsodium Emulgel, Dicloflex, Diclogesic, Diclokalium, Diclomol, Diclon, Diclophenac sodium, Dicloran CP, Dicloran Plus, Diclord, Diclorep, Dicloreum, Difene, Dikloron, Diklovit, Dolaut, Dolobasan, Duravolten, Dyclo, Dyloject, Dynapar, Effekton, Evofenac, Feloran, Fortfen, GP 45840, Hyanalgese D, Inflaban, Kriplex, Modifenac, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid sodium salt, Naclof, Naclofen, Naclofen Duo, Neriodin, Neurodiclovit, Neurofenac, Novapirina, Olfen, Orthofen, Orthophen, Panamor, Phlogin, Primofenac, Profenac, Prophenatin, Refen, Refen retard, Rhumalgan, SR 318B, Saffrac, Sodium [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate, Sodium diclofenac, Sorelmon, Tsudohmin, Valetan, Voldal, Voltaren, Voltaren Ophtha, Voltaren Ophtha CD, Voltarol, Voltral, Voveran, Voveran Plus, Xenid, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid sodium salt, diclotard
IUPAC Name sodium;2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Diclofenac sodium
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Peso formulazione 316.9986
Percent Purity >95%