Learn More
Dicoumarol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479116
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479116 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16479116 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0645
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress Dicoumarol is an inhibitor of both NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1) and PDK1 with IC50s of 0.37 and 19.42 μM, respectively.
Dicoumarol is an inhibitor of both NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1) and PDK1 with IC50s of 0.37 and 19.42 μM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Dicoumarol
CAS 66-76-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H12O6
Quantità 100 mg
Sinonimo Dicumarol
Informazioni di solubilità H2O : 25 mg/mL (74.34 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 3.67 mg/mL (10.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CC2=C(O)C3=CC=CC=C3OC2=O)=C(O)C4=CC=CC=C4O1
Molecular Weight (g/mol) 336.29
Peso formulazione 336.29
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only