Learn More
Dicumarol, LoGiCal
Codice prodotto. 30461093
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30461093 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30461093 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR3051.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dicoumarol
CAS 66-76-2
Nomi componenti o analita Dicoumarol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H12 O6
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Coumarin, 3,3'-methylenebis[4-hydroxy-, 3,3'-Methylenebis[4-hydroxy-1,2-benzopyrone], 3,3'-Methylenebis[4-hydroxycoumarin], Acadyl, Acavyl, Antitrombosin, Baracoumin, Bis(4-hydroxycoumarin-3-yl)methane, Bis-3,3'-(4-hydroxycoumarinyl)methane, Bishydroxycoumarin, Cuma, Cumid, Di-4-hydroxy-3,3'-methylenedicoumarin, Dicoumal, Dicoumarin, Dicoumarol, Dicuman, Dicumarine, Dicumarol, Dicumol, Dufalone, Kumoran, Melitoxin, NC 034, NSC 17860, NSC 221570, NSC 41834, Temparin, Trombosan
InChI Formula InChI=1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2
Tipo di soluzione Neat
SMILES OC1=C(CC2=C(O)c3ccccc3OC2=O)C(=O)Oc4ccccc14
IUPAC Name 4-hydroxy-3-[(4-hydroxy-2-oxochromen-3-yl)methyl]chromen-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 336.3
Quantità 10 mg
Peso formulazione 336.0634 g/mol