Learn More
Dicumarol
Codice prodotto. 15435819
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15435819 5 g 5g
15445819 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15435819 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63634.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Vitamin K reductase inhibitor possessing anticoagulant properties | CAS: 66-76-2 | C19H12O6 | 336.30 g/mol
Dicumarol is a natural chemical used as an anticoagulant agents that functions as a vitamin K antagonist and is also a derivative of Coumarin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dicumarol is a natural chemical used as an anticoagulant agents that functions as a vitamin K antagonist and is also a derivative of Coumarin.
Solubility
Soluble in aqueous alkaline solutions, organic bases, 0.1 N NaOH (15 mg/ml), Pyridine (50 mg/ml), chloroform (slightly soluble), and benzene (slightly soluble). Insoluble in water, and alcohols.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-76-2
Formula molecolare C19H12O6
Molecular Weight (g/mol) 336.30
Numero MDL MFCD00006857
InChI Key DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dicumarol, dicoumarol, bishydroxycoumarin, dicoumarin, melitoxin, antitrombosin, baracoumin, dicoumal, dicumarine, acadyl
PubChem CID 54676038
ChEBI CHEBI:4513
IUPAC Name 4-hydroxy-3-[(4-hydroxy-2-oxochromen-3-yl)methyl]chromen-2-one
SMILES OC1=C(CC2=C(O)C3=CC=CC=C3OC2=O)C(=O)OC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Dicumarol
Punto di fusione 286°C to 289°C
Colore White
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Indice di Merck 14,3090
Informazioni di solubilità Soluble in aqueous alkaline solutions,organic bases,0.1 N NaOH (15mg/ml),Pyridine (50mg/ml),chloroform (slightly soluble),and benzene (slightly soluble). Insoluble in water,and alcohols.
Peso formulazione 336.3
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dicumarol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicoumarol