Learn More
Dicumarol, TRC
Codice prodotto. 30378427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30378427 2.5 g
30372391 5 g
30370165 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30378427 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4365902.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-76-2
Formula molecolare C19 H12 O6
Molecular Weight (g/mol) 336.3
Sinonimo Coumarin, 3,3'-methylenebis[4-hydroxy-, 3,3'-Methylenebis[4-hydroxy-1,2-benzopyrone], 3,3'-Methylenebis[4-hydroxycoumarin], Acadyl, Acavyl, Antitrombosin, Baracoumin, Bis(4-hydroxycoumarin-3-yl)methane, Bis-3,3'-(4-hydroxycoumarinyl)methane, Bishydroxycoumarin, Cuma, Cumid, Di-4-hydroxy-3,3'-methylenedicoumarin, Dicoumal, Dicoumarin, Dicoumarol, Dicuman, Dicumarine, Dicumarol, Dicumol, Dufalone, Kumoran, Melitoxin, NC 034, NSC 17860, NSC 221570, NSC 41834, Temparin, Trombosan
IUPAC Name 4-hydroxy-3-[(4-hydroxy-2-oxochromen-3-yl)methyl]chromen-2-one
SMILES OC1=C(CC2=C(O)c3ccccc3OC2=O)C(=O)Oc4ccccc14
Specifica
Materiale o nome chimico Dicoumarol
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2
Peso formulazione 336.0634