Learn More
Dicumyl peroxide, 99%
Product Code. 10536821 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Unit Size:
100g
500g
Product Code. 10536821
Brand: Thermo Scientific Acros 349885000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 80-43-3 | C18H22O2 | 270.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radical initiators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-43-3
Formula molecolare C18H22O2
Molecular Weight (g/mol) 270.37
Numero MDL MFCD00036227
InChI Key XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dicumyl peroxide, cumene peroxide, cumyl peroxide, percumyl d, perkadox b, diisopropylbenzene peroxide, perkadox bc, perkadox sb, dicumenyl peroxide, peroxide, bis 1-methyl-1-phenylethyl
PubChem CID 6641
IUPAC Name 2-(2-phenylpropan-2-ylperoxy)propan-2-ylbenzene
SMILES CC(C)(C1=CC=CC=C1)OOC(C)(C)C2=CC=CC=C2
Specifications
Materiale o nome chimico Dicumyl peroxide
Nota nome 99%
Punto di fusione 38.0°C to 41.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare [C6H5C(CH3)2]2O2
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 270.37
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.