Learn More
Dicumyl Peroxide, TRC
Codice prodotto. 30137013
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137013 10 g 10g
30134082 5 g 5g
18060630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137013 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43601310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-43-3
Formula molecolare C18H22O2
Molecular Weight (g/mol) 270.37
Sinonimo Bis(1-methyl-1-phenylethyl) Peroxide, 14S-F1, 40B, ACEOX DCP, Active Dicumyl Peroxide, Akroform DC 40EPR, BC-FF, Bis(2-phenyl-2-propyl) Peroxide, Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) Peroxide, C 3, C 3 (crosslinking agent), Cumene Peroxide;Cumyl Peroxide, D 100480, D 40C, DCP, DCP 40, DCP 40C, DCP 40KE, DCP 95R;DCP 98, DCP 99, Di-Cup, Di-Cup 40, Di-Cup 40A, Di-Cup 40C, Di-Cup 40HAF;Di-Cup 40KE, Di-Cup 40KE-U, Di-Cup 40KEU, Di-Cup 60, Di-Cup 90, Di-Cup R, Di-Cup T, Di-alpha-cumyl peroxide, Dicumene hydroperoxide, Dicumenyl peroxide;Dicumyl peroxide, Dicup 4OKE, Diisopropylbenzene peroxide, E-DCP 40P, F 40, F 40 (crosslinking agent), F 40P, Interox DCUP 1, Interox DCUP 40G, Isopropylbenzene peroxide, Kayacumyl D, Kayacumyl D 40C, Kayacumyl D 40K;Kayacumyl D 40MB, Kayacumyl D 40MB-S, Kayacumyl DCP, Kayacumyl DCP 40C;LX 500, Luperco 500-40C;
IUPAC Name 2-(2-phenylpropan-2-ylperoxy)propan-2-ylbenzene
SMILES CC(C)(OOC(C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Dicumyl Peroxide
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C18H22O2/c1-17(2,15-11-7-5-8-12-15)19-20-18(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,1-4H3
Peso formulazione 270.162