Learn More
Dicyandiamide, 99.5%
Codice prodotto. 10284040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10284040 1 kg Plastic bottle 1kg
10242462 5 g Glass Bottle 5g
10639833 25 g Plastic bottle 25g
10182470 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10284040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113810010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 461-58-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 461-58-5
Formula molecolare C2H4N4
Molecular Weight (g/mol) 84.08
Numero MDL MFCD00008066
InChI Key QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dicyandiamide, cyanoguanidine, dicyanodiamide, 1-cyanoguanidine, n-cyanoguanidine, guanidine, cyano, pyroset do, dicyandiamido, epicure dicy 7, dicyandiamin
PubChem CID 10005
SMILES NC(N)=NC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Dicyandiamide
Punto di fusione 208.0°C to 211.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 kg
Fieser 01,229
Indice di Merck 15, 3103
Informazioni di solubilità Solubility in water: 32g/L (20°C). Other solubilities: 38g/L in methanol (20°C)
IUPAC Name N''-cyanoguanidine
Peso formulazione 84.08
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Crystalline Powder