Learn More
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine, TRC
Codice prodotto. 30381634
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30381634 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30381634 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43944825MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine
CAS 303111-96-8
Formula molecolare C27 H45 P
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H45P/c1-19(2)22-17-25(20(3)4)27(26(18-22)21(5)6)28(23-13-9-7-10-14-23)24-15-11-8-12-16-24/h17-21,23-24H,7-16H2,1-6H3
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(c1)C(C)C
IUPAC Name dicyclohexyl-[2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]phosphane
Molecular Weight (g/mol) 400.62
Peso formulazione 400.326