Specifica
| Materiale o nome chimico | Dicyclohexyl phthalate |
| Punto di fusione | 63.0°C |
| Colore | White |
| Densità | 207g/mL |
| Punti di ebollizione | 200.0°C to 235.0°C (4.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 207°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 2.5 kg |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Dicyclohexyl phthalate
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.