Learn More
Dicyclohexyl Phthalate, TRC
Codice prodotto. 30382017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30382017 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4392501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester
CAS 84-61-7
Formula molecolare C20 H26 O4
Quantità 1 g
Sinonimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dicyclohexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester (9CI), Phthalic acid, dicyclohexyl ester (6CI,8CI), DCHP, Dicyclohexyl phthalate, Edenol DCHP, Ergoplast FDC, HF 191, Howflex CP, Morflex 150, NSC 6101, Unimoll 66, Uniplex 250
InChI Formula InChI=1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
SMILES O=C(OC1CCCCC1)c2ccccc2C(=O)OC3CCCCC3
IUPAC Name dicyclohexyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 330.42
Peso formulazione 330.1831