Learn More
Dicyclohexylamine, 98%
Codice prodotto. 11437607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11437607 500 mL 500mL
11364509 100 mL 100mL
11447607 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11437607 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15671.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 101-83-7 | C12H23N | 181.32 g/mol
Dicyclohexylamine is used as an intermediate for the production of antioxidants and vulcanization accelerator. It is used as a catalyst for flexible polyurethane foams. It is also used in agrochemicals and textile chemicals. Used to constitute ionic liquid matrices for bacterial analysis in matrix assisted laser desorption/ionisation mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dicyclohexylamine is used as an intermediate for the production of antioxidants and vulcanization accelerator. It is used as a catalyst for flexible polyurethane foams. It is also used in agrochemicals and textile chemicals. Used to constitute ionic liquid matrices for bacterial analysis in matrix assisted laser desorption/ionisation mass spectrometry.
Solubility
Sparingly soluble in water (0.8 g/L).
Notes
Air sensitive. Store under dry inert gas. Store in cool dry place in tightly closed container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-83-7
Formula molecolare C12H23N
Molecular Weight (g/mol) 181.32
Numero MDL MFCD00011658
InChI Key XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dicyclohexylamine, dcha, dicha, cyclohexanamine, n-cyclohexyl, n,n-dicyclohexylamine, dodecahydrodiphenylamine, dicyklohexylamin, n,n-diclohexylamine, n-cyclohexyl-cyclohexylamine, dicyklohexylamin czech
PubChem CID 7582
ChEBI CHEBI:34694
IUPAC Name N-cyclohexylcyclohexanamine
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Dicyclohexylamine
Punto di fusione -2°C
Densità 0.913
Punti di ebollizione 256°C
Punto d'infiammabilità 99°C (210°F)
Indice di rifrazione 1.4842
Quantità 500 mL
Numero UN UN2565
Beilstein 605923
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,3095
Informazioni di solubilità Sparingly soluble in water (0.8g/L).
Peso formulazione 181.32
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dicyclohexylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicyclohexylamine