Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dicyclohexylamine |
| Punto di fusione | -2°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.912g/mL at 20°C |
| Punti di ebollizione | 117°C to 120°C |
| Punto d'infiammabilità | 96°C (204.8°F) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | (C6H11)2NH |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.484 |
| Quantità | 100 mL |
| Vedi altri risultati |