Learn More
Dicyclohexylamine, ≥99.5% (GC), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15645130 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15645130 500 mL Glass Bottle 500mL
15635130 100 mL Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15645130 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 36620500ML
Quantità Prezzo
1 95.54€ / 500mL
10 90.05€ / 500mL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
for titrimetric determination of isocyanates,≥99.5% (GC)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-83-7
Formula molecolare C12H23N
Molecular Weight (g/mol) 181.32
Numero MDL MFCD00011658
InChI Key XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dicyclohexylamine, dcha, dicha, cyclohexanamine, n-cyclohexyl, n,n-dicyclohexylamine, dodecahydrodiphenylamine, dicyklohexylamin, n,n-diclohexylamine, n-cyclohexyl-cyclohexylamine, dicyklohexylamin czech
PubChem CID 7582
ChEBI CHEBI:34694
IUPAC Name N-cyclohexylcyclohexanamine
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Dicyclohexylamine
Punto di fusione -2°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.912g/mL at 20°C
Punti di ebollizione 117°C to 120°C
Punto d'infiammabilità 96°C (204.8°F)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (C6H11)2NH
Indice di rifrazione n20/D 1.484
Quantità 500 mL
Numero UN UN2565
Beilstein 605923
Densità vapore 6 (vs air)
Peso formulazione 181.32g/mol
Pressione del vapore 12mmHg (37.7°C)
Percent Purity ≥99.5% (GC)