Learn More
Dicyclohexylamine, TRC
Codice prodotto. 30383809
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30383809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30383809 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4383005G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dicyclohexylamine
CAS 101-83-7
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C12 H23 N
Quantità 5 g
Sinonimo Dicyclohexylamine (8CI), N-Cyclohexylcyclohexanamine, Aminodicyclohexane, Bis(cyclohexyl)amine, D-CHA-T, Dodecahydrodiphenylamine, N,N-Dicyclohexylamine, NSC 3399
InChI Formula InChI=1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
SMILES C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
IUPAC Name N-cyclohexylcyclohexanamine
Molecular Weight (g/mol) 181.32
Peso formulazione 181.183
Percent Purity >95