Learn More
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (Mixture of Isomers), >90%, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2 |
| Peso formulazione | 262.1681 |