Learn More
Dicyclohexyloxostannane, TRC
Codice prodotto. 30133583
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133583 1 g 1g
30006735 100 mg 100mg
30005713 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133583 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4402601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22771-17-1
Formula molecolare C12H22OSn
Molecular Weight (g/mol) 301.01
Sinonimo Dicyclohexyltin Oxide, NSC 99148
SMILES O=[Sn](C1CCCCC1)C2CCCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico Dicyclohexyloxostannane
Quantità 1 g