Learn More
Dicyclopentadiene, 95%, stabilized with 100-200 ppm 4-tert-Butylcatechol
Codice prodotto. 10636162 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10636162 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10377370 1 L Bottiglia in vetro 1L
10724841 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
11954431 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10636162 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150761000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 77-73-6 | C10H12 | 132.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-73-6 , 98-29-3
Formula molecolare C10H12
Molecular Weight (g/mol) 132.2
InChI Key HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
PubChem CID 6492
ChEBI CHEBI:34695
SMILES C1C=CC2C1C3CC2C=C3
Specifica
Materiale o nome chimico Dicyclopentadiene
Punto di fusione 11.0°C to 13.0°C
Densità 0.9820g/mL
Punti di ebollizione 170.0°C
Punto d'infiammabilità 32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 91% min. (endo-Dicyclopentadiene) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.5120
Quantità 100 mL
Beilstein 05,II,391
Indice di Merck 14,2739
Gravità specifica 0.982
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether
Stabilizzatore 100 to 200ppm p-tert.-butylcatechol
Peso formulazione 132.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dicyclopentadiene, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.