Learn More
Dicyclopentadiene diepoxide, 98%
Codice prodotto. 15361286 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 15361286
Marca: Thermo Scientific Acros 348511000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 81-21-0 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dicyclopentadiene diepoxide
CAS 81-21-0
Punto di fusione 185.0°C to 189.0°C
Punti di ebollizione 326.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula molecolare C10H12O2
Quantità 100 g
Sinonimo dicyclopentadiene dioxide, dicyclopentadiene diepoxide, unox epoxide 207, epoxide 207, bicyclopentadiene dioxide, unox 207x, unox 207, dicyclopentadiene dioxide van, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro-4,7-methanoindan, 4,7-methanoindan, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.4g/L (20°C).
InChI Key BQQUFAMSJAKLNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2C3CC4C(C3C1C5C2O5)O4
Molecular Weight (g/mol) 164.2
PubChem CID 6673
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dicyclopentadiene diepoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/