missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress DiD perchlorate

Codice prodotto. 16471208
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16471208 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16471208 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD1028

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress DiD perchlorate is a far-red fluorescent lipophilic cyanine dye. DiD perchlorate can rapidly and stably integrate into the phospholipid cell membrane. DiD perchlorate is used to cells tracking.

Specifica

Content And Storage 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 25 mg/mL (26.04 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Bersaglio HBV
Product Type Dye Reagents
Peso molecolare 959.9 g/mol
CAS 127274-91-3
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.