Learn More
Didanosine EP Impurity A (Azathioprine EP Impurity F), Mikromol™
Codice prodotto. 30462133
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462133 4 x 25 mg 100mg
17922226 100 mg 100mg
17902316 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30462133 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1047.0100254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Didanosine EP Impurity A (Azathioprine EP Impurity F), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hypoxanthine
CAS 68-94-0
Nomi componenti o analita Hypoxanthine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H4 N4 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one (Hypoxanthine), 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one, Hypoxanthine, Didanosine Related Compound A (USP), Didanosine Imp. A (Ph. Int.), Didanosine Imp. A (EP), Didanosine Related Compound A, Azathioprine Impurity F, Didanosine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Tipo di soluzione Neat
SMILES O=C1NC=Nc2[nH]cnc12
IUPAC Name 1,9-dihydropurin-6-one
Molecular Weight (g/mol) 136.11
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 136.0385 g/mol