Learn More
Didanosine, MedChemExpress
Descrizione
Didanosine(Videx) is a reverse transcriptase inhibitor with an IC50 of 0.49 μM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Didanosine |
| CAS | 69655-05-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H12N4O3 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 2',3'-Dideoxyinosine ddI |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 62.5 mg/mL (264.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H]1CC[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3O)O1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 236.23 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only