Learn More
Didanosine, Mikromol™
Codice prodotto. 17983056
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17983056 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17983056 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1047.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Didanosine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Didanosine
CAS 69655-05-6
Nomi componenti o analita Didanosine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H12 N4 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Didanosine, 2',3'-dideoxyinosine, 9-(2,3-Dideoxy-beta-d-glycero-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one
InChI Formula InChI=1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
SMILES OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
IUPAC Name 9-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
Molecular Weight (g/mol) 236.23
Quantità 250 mg
Peso formulazione 236.0909 g/mol