Learn More
Didemethyl Mifepristone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Didemethyl Mifepristone |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C27H31NO2/c1-3-13-27(30)14-12-24-22-10-6-18-15-20(29)9-11-21(18)25(22)23(16-26(24,27)2)17-4-7-19(28)8-5-17/h4-5,7-8,15,22-24,30H,6,9-12,14,16,28H2,1-2H3/t22-,23+,24-,26-,27-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 401.2355 |
| Percent Purity | >95% |