Learn More
Diesel; Multi-Parameter Certified Reference Material, UKAS ISO 17034 / ISO 17025 Certified, 500 mL, Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16090182
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16090182 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16090182 Fornitore Paragon Scientific N. del fornitore CRMUMPGO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00€
    479.85€ / 500mL
    Risparmia 20.15€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Multi-Parameter Certified Reference Materials are premium level, dual certified reference materials certified in accordance with both ISO 17025 and ISO 17034 under our UKAS accreditation. Fully dual certified in accordance with ISO 17025 and ISO 17034 under our accreditation by UKAS.
  • Certified for Viscosity, Density, Flash Point, Cloud Point, CFPP & Distillation using ASTM / IP and EN test method protocols
  • Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data currently available world-wide
  • Low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data
  • Multiple test parameters provide a flexible and cost effective solution
  • All data generated exclusively by UKAS ISO 17025 accredited laboratories
  • Fully traceable to international standards
  • 18 month shelf life
  • 500mL inert glass packaging with tamper evident cap provides absolute assurance of sample integrity
  • Available from stock for immediate dispatch
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Numero UN UN 1202
Quantità 500 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Multi-Parameter Certified Reference Material, diesel
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: diesel fuel
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.