Learn More
Diethanolamine, 99%
Codice prodotto. 10497100 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10497100 2.5 kg Glass Bottle 2.50kg
10487100 1 kg Glass Bottle 1kg
10338743 25 kg Metal drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10497100 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113920025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-42-2 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-42-2
Formula molecolare C4H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 105.14
Numero MDL MFCD00002843
InChI Key ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
IUPAC Name 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
SMILES OCCNCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Diethanolamine
Punto di fusione 27.0°C to 30.0°C
Densità 1.0955g/mL
Punti di ebollizione 268.0°C
Punto d'infiammabilità 179°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (HOCH2CH2)2NH
Indice di rifrazione 1.4750 to 1.4790
Quantità 2.5 kg
Beilstein 04, 283
Indice di Merck 15, 3118
Peso formulazione 105.14
Pressione del vapore 2hPa at 10°C
Percent Purity 99%
Forma fisica Viscous Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethanolamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.