Learn More
Diethanolamine, ACS reagent
Codice prodotto. 15286008 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15286008 250 g 250g
15276008 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15286008 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449062500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 111-42-2 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-42-2
Formula molecolare C4H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 105.14
Numero MDL MFCD00002843
InChI Key ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
IUPAC Name 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
SMILES OCCNCCO
Specifications
Materiale o nome chimico Diethanolamine
Punto di fusione 27.0°C to 30.0°C
Densità 1.0955g/mL
Punti di ebollizione 268.0°C
Punto d'infiammabilità 179°C
Formula lineare (HOCH2CH2)2NH
Indice di rifrazione 1.4750 to 1.4790
Quantità 250 g
Indice di Merck 15,3118
Gravità specifica 1.0955
Informazioni di solubilità Solubility in water: 954g/L (20°C).
Viscosità 352 mPa.s (30°C)
Peso formulazione 105.14
Percent Purity ≥98.5% (GC) 1% max. (2-Aminoethanol) (GC) 1.0% max. (Triethanolamine) (GC)
Grado Reagente ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diethanolamine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.