Learn More
Diethanolamine, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15588384 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15588384 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15588384 Fornitore JT Baker N. del fornitore 7026.2500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Laboratory Reagent
Specifica
CAS 111-42-2
Punto di fusione 28°C
Densità 1.1 g/cm³ (20°C)
Punti di ebollizione 268.8°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità 176°C
Residuo della combustione max. 0.005%
Intervallo percentuale saggio min. 98.5%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H11NO2
Numero MDL MFCD00002843
Quantità 2.5 L
InChI Key ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCNCCO
IUPAC Name 2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 105.14