Learn More
Diethanolamine-d8, TRC
Codice prodotto. 30376807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376807 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30376807 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44190210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethanolamine-d8
CAS 103691-51-6
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C4 2H8 H3 N O2
Quantità 10 mg
Sinonimo Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2,2'-iminobis- (9CI, ACI), 2,2'-Iminobis[ethan-1,1,2,2-d4-ol] (ACI), Diethanolamine-d8, Diethanolamine-D8, Bis(2-hydroxyethyl)-d8-amine, Bis(2-hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)amine
InChI Formula InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
IUPAC Name 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)amino]ethanol
Molecular Weight (g/mol) 113.18
Peso formulazione 113.1292
Percent Purity >95