Learn More
Myelin PLP Antibody (PLP1/4259), FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 18602189 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602189 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18602189 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308534F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.97€
    743.40€ / 100µL
    Risparmia 102.57€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Myelin PLP Monoclonal specifically detects Myelin PLP in Bovine/Human/Mouse/Rat/Reptile samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Myelin PLP
Applicazioni Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone PLP1/4259
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene HLD1, lipophilin, major myelin proteolipid protein, MMPL, myelin proteolipid protein, PLP, PLP/DM20, PMD, proteolipid protein 1, spastic paraplegia 2, uncomplicated, SPG2
Specie ospite Mouse
Immunogeno Synthetic peptide GRGTKF that recognizes the C terminal region (aa272-277) of Myelin PLP protein. (Uniprot: P60201)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5354
Target Species Bovine, Human, Mouse, Rat, Reptile
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a
Linea di prodotti Novus