Learn More
Diethanolamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethanolamine |
| Quantità | 500 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2 |
| Peso formulazione | 105.079 |