Learn More
Diethanolamine, TRC
Codice prodotto. 30137505
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
500 g
Dimensione della confezione:
25g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137505 25 g 25g
30132471 500 g 500g
17945005 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137505 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44190025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-42-2
Formula molecolare C4 H11 N O2
Molecular Weight (g/mol) 105.14
Sinonimo 2,2'-Iminobisethanol, Ethanol, 2,2'-iminodi- (8CI), 2,2'-Azanediyldiethanol, 2,2'-Dihydroxydiethylamine, 2,2'-Iminobis[ethanol], 2,2'-Iminodi-1-ethanol, 2,2'-Iminodiethanol, 2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine, Bis(hydroxyethyl)amine, DEA, DEA 80, DEAO-LF, DEOA LF, Dabco DEOA-LF, Di(2-hydroxyethyl)amine, Di(β-hydroxyethyl)amine, Diethanolamine, Diethanolamine 80, Diolamine, Iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Di(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethanolamine, NSC 4959, Niax DEOA-LF, Tegoamin DEOA 85
IUPAC Name 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
SMILES OCCNCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Diethanolamine
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Peso formulazione 105.079