Learn More
Diethazine Sulfoxide, Mikromol™
Codice prodotto. 30050842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050842 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050842 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1593.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diethazine Sulfoxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethazine Sulfoxide
CAS 10078-16-7
Nomi componenti o analita Diethazine Sulfoxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H22 N2 O S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo N,N-Diethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine 5-oxide, Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)ethyl]-, 5-oxide (6CI,7CI,8CI), Dinezine Sulfoxide
InChI Formula InChI=1S/C18H22N2OS/c1-3-19(4-2)13-14-20-15-9-5-7-11-17(15)22(21)18-12-8-6-10-16(18)20/h5-12H,3-4,13-14H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13
IUPAC Name N,N-diethyl-2-(5-oxophenothiazin-10-yl)ethanamine
Molecular Weight (g/mol) 314.45
Quantità 25 mg
Peso formulazione 314.1453 g/mol