Learn More
Diethoxydiphenylsilane, 98%
Codice prodotto. 11475826
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11475826 50 g 50g
11465826 10 g 10g
11485826 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11475826 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22204.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2553-19-7 | C16H20O2Si | 272.42 g/mol
Reagent for preparation of diphenylsilylene derivatives of diols by exchange.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2553-19-7
Formula molecolare C16H20O2Si
Molecular Weight (g/mol) 272.42
Numero MDL MFCD00015126
InChI Key ZZNQQQWFKKTOSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyldiethoxysilane, silane, diethoxydiphenyl, diethoxy diphenyl silane, benzene, 1,1'-diethoxysilylene bis, acmc-1cmgu, diethoxy-di phenyl silane, diethoxydiphenylsilane, zznqqqwfkktosd-uhfffaoysa
PubChem CID 75705
IUPAC Name diethoxy(diphenyl)silane
SMILES CCO[Si](OCC)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Punti di ebollizione 166°C to 168°C (15mmHg)
Materiale o nome chimico Diethoxydiphenylsilane
Quantità 50 g
Punto d'infiammabilità 175°C (347°F)
Indice di rifrazione 1.5255
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.033
Beilstein 2281302
Peso formulazione 272.42
Percent Purity 98%