Learn More
Diethoxymethane, 99%, pure, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-107529
14.60 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
462-95-3, 128-37-0
C5H12O2
104.15
MFCD00009246
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
10024
ethoxymethoxyethane
CCOCOCC
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
462-95-3, 128-37-0
C5H12O2
104.15
MFCD00009246
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
10024
ethoxymethoxyethane
CCOCOCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Diethoxymethane
Nota nome 99%
Punto di fusione -66.5°C
Colore Colorless
Densità 0.8310g/mL
Punti di ebollizione 87.5°C
Punto d'infiammabilità −5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3CH2OCH2OCH2CH3
Indice di rifrazione 1.3720 to 1.3740
Quantità 5 mL
Gravità specifica 0.831
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4.2%. Other solubilities: miscible with ethanol, ethyl ether, very soluble in acetone, soluble in benzene, chloroform
Stabilizzatore 100ppm BHT max.
Viscosità 0.405 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 104.15
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.