Learn More
Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10144130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10144130 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10144130 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 164450250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl 1, 1-cyclopropanedicarboxylate
Nota nome 97%
CAS 1559-02-0
Colore Colorless
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 94°C to 96°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H14O4
Formula lineare C3H4(CO2C2H5)2
Indice di rifrazione 1.4320 to 1.434
Numero MDL MFCD00001283
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.05
Sinonimo diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclopropane, diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, diethyl-1,1-cyclopropanedicarboxylate, acmc-209dcw, ksc495e2n
InChI Key KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
IUPAC Name diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 186.21
PubChem CID 73790
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
RUO – Research Use Only
Título del producto