Learn More
Diethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate |
| CAS | 1559-02-0 |
| Formula molecolare | C9H14O4 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1,1-Cyclopropanedicarboxylic Acid, 1,1-Diethyl Ester, 1,1-Bis(ethoxycarbonyl)cyclopropane, 1,1-Dicarbethoxycyclopropane, Diethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, Ethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate, NSC 21376 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H14O4/c1-3-12-7(10)9(5-6-9)8(11)13-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.21 |
| Peso formulazione | 186.0892 |