Specifications
| Materiale o nome chimico | Diethyl 1, 4-dihydro-3, 5-pyridinecarboxylate |
| CAS | 1149-23-1 |
| Punto di fusione | 178.0°C to 183.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C13H19NO4 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | diludine, diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate, hantzsch ester, ethidine, etidin, diethone, hantzsch's dihydropyridine, diethyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, diludin, 3,5-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-, diethyl ester |
| InChI Key | LJXTYJXBORAIHX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1)C(=O)OCC)C)C |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Diethyl 1,4-dihydro-3,5-pyridinecarboxylate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.