Learn More
Diethyl 1-octylphosphonate, 98%
Codice prodotto. 11379425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11379425 5 g 5g
11389425 25 g 25g
11399425 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11379425 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18588.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1068-07-1 | C12H27O3P | 250.319 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1068-07-1
Formula molecolare C12H27O3P
Molecular Weight (g/mol) 250.319
Numero MDL MFCD00015659
InChI Key MVDVRXOWIPONFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl octylphosphonate, diethyl 1-octylphosphonate, phosphonic acid, octyl-, diethyl ester, acmc-1bsbo, octylphosphonic acid diethyl ester, diethyl 1-octylphosphonate, 98+%, octyl-phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid,p-octyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-octyl-, diethyl ester
PubChem CID 70604
IUPAC Name 1-diethoxyphosphoryloctane
SMILES CCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl 1-octylphosphonate
Densità 0.953
Punti di ebollizione 88°C to 89°C (0.1 mmHg)
Indice di rifrazione 1.434
Quantità 5 g
Beilstein 1778018
Peso formulazione 250.32
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl 1-octylphosphonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl octylphosphonate