Learn More
Diethyl 1-tetradecylphosphonate, 97+%
Codice prodotto. 11479397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11479397 5 g 5g
11489397 25 g 25g
11499397 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479397 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21426.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5191-09-3 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5191-09-3
Numero MDL MFCD00015597
InChI Key CPWIYYOBPHXJIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 640154
ChEBI CHEBI:33068
SMILES CCCCCCCCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl 1-tetradecylphosphonate
Punto di fusione 8°C
Densità 0.922
Punti di ebollizione 199°C to 201°C (3 mmHg)
Formula molecolare C8H8N2
Formula lineare CH3(CH2)13P(O)(OCH2CH3)2
Indice di rifrazione 1.4445
Quantità 5 g
Sinonimo 7-aminoindole, 7-amino-1h-indole, 1h-indol-7-ylamine, 7-indolamine, indole-7-ylamine, 7-indolylamine, 7-aminoindol, acmc-1ay6v, indol-7-yl amine, 7-aminoindole hplc
IUPAC Name 1H-indol-7-amine
Molecular Weight (g/mol) 132.17
Peso formulazione 334.47
Percent Purity 98%