Learn More
Diethyl 12-mercaptododecylphosphonate, 95%
Codice prodotto. 15496817
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15496817 1 g 1g
15406827 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15496817 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33935.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1049677-30-6 | C16H35O3PS | 338.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1049677-30-6
Formula molecolare C16H35O3PS
Molecular Weight (g/mol) 338.49
Numero MDL MFCD11046117
InChI Key JAVFXEXYSKLPHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl 12-mercaptododecylphosphonate, diethyl 12-sulfanyldodecylphosphonate, 12-mercaptododecylphosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 45158995
IUPAC Name 12-diethoxyphosphoryldodecane-1-thiol
SMILES CCOP(=O)(CCCCCCCCCCCCS)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl 12-mercaptododecylphosphonate
Formula lineare HS(CH2)12P(O)(OCH2CH3)2
Indice di rifrazione 1.4610-1.4650
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 338.49
Percent Purity 95%