Learn More
Diethyl 2,2-diallylmalonate, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10683413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10683413 10 g 10g
10243662 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10683413 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB00826EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 3195-24-2
Formula molecolare C13H20O4
Molecular Weight (g/mol) 240.299
Numero MDL MFCD00009126
InChI Key LYUUVYQGUMRKOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl diallylmalonate, diethyl 2,2-diallylmalonate, diallylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, di-2-propenyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis prop-2-en-1-yl propanedioate, diethyl 2,2-diprop-2-enylpropane-1,3-dioate, diethyldiallylmalonate, malonic acid, diallyl-, diethyl ester, diethyl2,2-diallylmalonate, acmc-1cp69
PubChem CID 76664
IUPAC Name diethyl 2,2-bis(prop-2-enyl)propanedioate
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl 2, 2-diallylmalonate
Densità 0.9940g/mL
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 240.3
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche