Learn More
Diethyl 2,2-Diethoxethylphosphonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl 2,2-Diethoxethylphosphonate |
| CAS | 7598-61-0 |
| Formula molecolare | C10 H23 O5 P |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H23O5P/c1-5-12-10(13-6-2)9-16(11,14-7-3)15-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC |
| IUPAC Name | 2-diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxyethane |
| Molecular Weight (g/mol) | 254.26 |
| Peso formulazione | 254.1283 |